N-Methyl-tert-butylamine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
368810050 368810250
ACRO368810050EA 86.7 EUR
ACRO368810050 ACRO368810250
N-Methyl-tert-butylamine 97%
N-Methyl-tert-butylamine
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₅H₁₃N
MW: 87,166 g/mol
Pto. Ebullición: 67…69 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,727 g/cm³
Pto. de inflamación: –26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042853
Núm. CAS: 14610-37-8
UN: 2945
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC 96.0 %