(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
368900050 368900250
ACRO368900050EA 75.9 EUR
ACRO368900050 ACRO368900250
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane 98%
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
CAS No.: 27374-25-0
Formula: C₈H₁₈O₂Si
Pto. Ebullición: 50…53 °C (22 mmHg)
Densidad: 0,867 g/cm³
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074986
Núm. CAS: 27374-25-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %