Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% (w/w) 2.7 M in toluene
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
368960050 368960250 368961000
ACRO368960050EA 63.8 EUR
ACRO368960050 ACRO368960250 ACRO368961000
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% (w/w) 2.7 M in toluene
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride
CAS No.: 202289-38-1
Formula: C₆H₁₄F₃NO₂S
Densidad: 1,2 g/cm³
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321415
Núm. CAS: 202289-38-1
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark yellow to orange Liquid
NMR ≥95 % (on neat substance)
Titration with HClO4 ≥50 %