N-Methoxy-N-methylacetamide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
369310050 369310250
ACRO369310050EA 119 EUR
ACRO369310050 ACRO369310250
N-Methoxy-N-methylacetamide 98%
N-Methoxy-N-methylacetamide
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₄H₉NO₂
Pto. Ebullición: 152 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,97 g/cm³
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060098
Núm. CAS: 78191-00-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %