Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0) chloroform adduct, Tris(dibenylideneacetone)dipalladium-chloroform, Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium-chloroform adduct
369340010 369340050
ACRO369340010EA 144 EUR
ACRO369340010 ACRO369340050
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform 97%
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform
CAS No.: 52522-40-4
Formula: C₅₁H₄₂O₃Pd₂·CHCl₃
Pto. de fusión: 131…135 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00075479
Núm. CAS: 52522-40-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Purple to black Crystalline powder
Assay ≥96.0 % (ex Pd)