Sodium glycocholate hydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
369460050 369460250
ACRO369460050EA 561 EUR
ACRO369460050 ACRO369460250
Sodium glycocholate hydrate 98%
Sodium glycocholate hydrate
Appearance: White to off-white Powder
Formula: C₂₆H₄₂NO₆Na·xH₂O
Pto. de fusión: 210…215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037360
Núm. CAS: 207614-05-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation On anhydrous basis
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (On anhydrous basis)