Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (SP-4-3)-Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride, trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II), Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
369711000 369715000
369711000.EA 47.9 EUR
369711000. 369715000.
Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formula: C₄₃H₃₇ClP₂Pd
MW: 757,59 g/mol
Pto. de fusión: 166…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010395
Núm. CAS: 22784-59-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Palladium (Pd) ≥13.8 %