Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Eaton's Reagent
369805000
369800025
ACRO369805000EA
135
EUR
ACRO369805000
ACRO369800025
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
Phosphorus pentoxide - methanesulphonic acid
Appearance: Clear colorless to yellow to orange to light brown Solution
MW:
141.95 g/mol Pto. Ebullición: 122 °C (1 mmHg) Densidad: 1.5 g/cm³ Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070545 Núm. CAS: 39394-84-8 UN: 2922 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | to light brown or pale pink Solution (May contain precipitate, re-dissolves on warming) |
Refractive index | 1.4325 to 1.4375 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | 6.5 to 10.0 % (P2O5) |