3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid anhydride
370120010 370120050
ACRO370120010EA 43.7 EUR
ACRO370120010 ACRO370120050
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione 98%
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
CAS No.: 5617-74-3
Formula: C5H4O3
MW: 112,08 g/mol
Pto. Ebullición: 100…102 °C
Pto. de fusión: 54…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126929
Núm. CAS: 5617-74-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
GC ≥97.5 %