3-Methyl-2-butenal 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3-Dimethylacrolein, 3-Methylbut-2-enal, Senecialdehyde, 3-Methylcrotonaldehyde
370180050 370180250 370181000
ACRO370180050EA 62.4 EUR
ACRO370180050 ACRO370180250 ACRO370181000
3-Methyl-2-butenal 97%
3-Methyl-2-butenal
CAS No.: 107-86-8
Formula: C₅H₈O
Pto. Ebullición: 132…133 °C
Densidad: 0,88 g/cm³
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010291
Núm. CAS: 107-86-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %