N-Vinylphthalimide 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
370200050 370200250
ACRO370200050EA 153 EUR
ACRO370200050 ACRO370200250
N-Vinylphthalimide 99%
N-Vinylphthalimide
CAS No.: 3485-84-5
Formula: C₁₀H₇NO₂
Pto. de fusión: 84…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078446
Núm. CAS: 3485-84-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥98.5 %