(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: tert-Butyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
370620010 370620050 370620250
ACRO370620010EA 27.3 EUR
ACRO370620010 ACRO370620050 ACRO370620250
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane 97%
(tert-Butoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
CAS No.: 35000-38-5
Formula: C₂₄H₂₅O₂P
MW: 376.436 g/mol
Pto. de fusión: 146…151 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075545
Núm. CAS: 35000-38-5
UN: 3464
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 155 °C
Carbon (C) 73.5 to 79.5 %