(R)-(S)-Josiphos 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
370671000 370675000
ACRO370671000EA 82.4 EUR
ACRO370671000 ACRO370675000
(R)-(S)-Josiphos 97+%
(R)-(S)-Josiphos
CAS No.: 155806-35-2
Formula: C₃₆H₄₄FeP₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800284
Núm. CAS: 155806-35-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %