Sodium percarbonate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
370735000 370730025 370730100
ACRO370735000EA 32.1 EUR
ACRO370735000 ACRO370730025 ACRO370730100
Sodium percarbonate
Sodium percarbonate
CAS No.: 15630-89-4
Formula: 2Na₂CO₃·3H₂O₂
MW: 314.017 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043204
Núm. CAS: 15630-89-4
UN: 3378
ADR: 5.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Granular powder or granules
Titration with KMnO4 12.5 to 14.5 % (Available Oxygen)