Piperonyloyl chloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Benzodioxole-5-carbonyl chloride
370790010
ACRO370790010EA 53.4 EUR
ACRO370790010
Piperonyloyl chloride 98%
Piperonyloyl chloride
Appearance: White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Formula: C₈H₅ClO₃
MW: 184,575 g/mol
Pto. de fusión: 77…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016904
Núm. CAS: 25054-53-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 81 °C
GC ≥97.5 %