Hematein
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
370840050
370840250
ACRO370840050EA
94.9
EUR
ACRO370840050
ACRO370840250
Hematein
Hematein
CAS No.: 475-25-2
Formula:
C₁₆H₁₂O₆ Pto. de fusión: 180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036187 Núm. CAS: 475-25-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Moisture | ≤15 % |
UV spectrophotometry | 5 to 20 % |