Boc-N-2-dimethylalanine 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N-BOC-N,2-Dimethylalanine, Boc-N-Me-Aib-OH
370950010 370950050
ACRO370950010EA 81.9 EUR
ACRO370950010 ACRO370950050
Boc-N-2-dimethylalanine 98+%
Boc-N-2-dimethylalanine
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217.265 g/mol
Pto. de fusión: 153…157 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01862912
Núm. CAS: 146000-39-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %