tert-Butyl acrylate 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Acrylic Acid tert-Butyl Ester
371131000 371130010 371130051
ACRO371131000EA 104 EUR
ACRO371131000 ACRO371130010 ACRO371130051
tert-Butyl acrylate 99% estabilizado
tert-Butyl acrylate
Appearance: Clear liquid
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Pto. Ebullición: 121 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –69 °C
Densidad: 0,883 g/cm³
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008809
Núm. CAS: 1663-39-4
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ