1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
109220250 109221000
ACRO109220250EA 51.6 EUR
ACRO109220250 ACRO109221000
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder or crystals
Formula: C₆H₁₂ClN
MW: 170,08 g/mol
Pto. de fusión: 171…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012718
Núm. CAS: 7250-67-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 175 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %