4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
137010010
137010050
ACRO137010010EA
48.7
EUR
ACRO137010010
ACRO137010050
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 99%
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
CAS No.: 5004-07-9
Formula:
C₉H₁₈N₂ Pto. de fusión: 52…57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038011 Núm. CAS: 5004-07-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 57 °C |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +240° to +260° (20 °C, 589 nm) c=0.5, methanol |