Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Aldehyde Ammonia Trimer, 2,4,6-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine Trihydrate, Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine Trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate
148530250 148531000 148535000
ACRO148530250EA 41.8 EUR
ACRO148530250 ACRO148531000 ACRO148535000
Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Acetaldehyde ammonia trimer
CAS No.: 58052-80-5
Formula: C₆H₂₁N₃O₃
MW: 183.25 g/mol
Pto. Ebullición: 110 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149559
Núm. CAS: 58052-80-5
UN: 1841
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %