Thiochroman-4-one 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
153480050 153480100
ACRO153480050EA 76 EUR
ACRO153480050 ACRO153480100
Thiochroman-4-one 98%
Thiochroman-4-one
Appearance: Orange Low melting solid
Formula: C₉H₈OS
MW: 164.222 g/mol
Pto. Ebullición: 154 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 28…30 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006882
Núm. CAS: 3528-17-4
UN: 3335
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤5 % (methanol)