1-Metilciclohexeno 98+% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
156840100 156840500
ACRO156840100EA 65.4 EUR
ACRO156840100 ACRO156840500
1-Metilciclohexeno 98+% estabilizado
1-Metilciclohexeno
Formula: C₇H₁₂
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –120,4 °C
Densidad: 0,81 g/cm³
Pto. de inflamación: –3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001548
Núm. CAS: 591-49-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4492 to 1.4512 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Stabilizer 10 ppm hydroquinone
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Ammonium (NH4) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)