1-Dimethylamino-2-propyne 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N-Dimethylpropargylamine, N,N-Dimethyl-2-propyn-1-amine
162250050 162250250
ACRO162250050EA 43.9 EUR
ACRO162250050 ACRO162250250
1-Dimethylamino-2-propyne 97%
1-Dimethylamino-2-propyne
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formula: C₅H₉N
MW: 83,13 g/mol
Pto. Ebullición: 80…81 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,772 g/cm³
Pto. de inflamación: –7 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008575
Núm. CAS: 7223-38-3
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %