(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
386570010
386572500
ACRO386570010EA
202
EUR
ACRO386570010
ACRO386572500
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 95%
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
CAS No.: 102308-32-7
Formula:
C₁₁H₁₉NO₄ Pto. Ebullición: 83…88 °C (1 mmHg) Densidad: 1,06 g/cm³ Pto. de inflamación: 108 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00209557 Núm. CAS: 102308-32-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Specific optical rotation | -85° to -95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |