Choline hydroxide 45% (w/w) en solución acuosa estabilizado, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Hydroxyethyltrimethylammonium Hydroxide, Choline
386721000 386725000 386720025 386720100
ACRO386721000EA 82.6 EUR
ACRO386721000 ACRO386725000 ACRO386720025 ACRO386720100
Choline hydroxide 45% (w/w) en solución acuosa estabilizado, puro
Choline hydroxide
Formula: C₅H₁₅NO₂
MW: 121,18 g/mol
Densidad: 1,07 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002831
Núm. CAS: 123-41-1
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to tan Viscous solution
Stabilizer about 0.2 % ethylenediamine
Titration with HClO4 44.0 to 48.0 %