9-Benzhydrylidene-10-anthrone 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
388260010 388260050
ACRO388260010EA 17.4 EUR
ACRO388260010 ACRO388260050
9-Benzhydrylidene-10-anthrone 95%
9-Benzhydrylidene-10-anthrone
Appearance: Yellow to beige Powder
Formula: C₂₇H₁₈O
Pto. de fusión: 203…207 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019172
Núm. CAS: 667-91-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 212 °C
HPLC ≥94 %