Tributyltin trifluoromethanesulphonate 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Tributyltin triflate
388930010 388930050
ACRO388930010EA 38.9 EUR
ACRO388930010 ACRO388930050
Tributyltin trifluoromethanesulphonate 96%
Tributyltin trifluoromethanesulphonate
Appearance: White to light beige Crystals and/or chunks
Formula: C₁₃H₂₇F₃O₃SSn
MW: 439,121 g/mol
Pto. Ebullición: 56…60 °C (25 mmHg)
Pto. de fusión: 31 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043324
Núm. CAS: 68725-14-4
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %