Bromuro de metilmagnesio 3.2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
391121000 391128000
391121000.EA 121 EUR
391121000. 391128000.
Bromuro de metilmagnesio 3.2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Bromuro de metilmagnesio
Formula: CH₃BrMg
Pto. de inflamación: –11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000041
Núm. CAS: 75-16-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 34 to 36 %