Nicotine ditartrate dihydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
415660100 415660500
ACRO415660100EA 83.8 EUR
ACRO415660100 ACRO415660500
Nicotine ditartrate dihydrate 98%
Nicotine ditartrate dihydrate
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formula: C₁₀H₁₄N₂·2C₄H₆O₆·2H₂O
Pto. de fusión: 97…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069368
Núm. CAS: 6019-06-3
UN: 1659
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5 to 10 % (K.F.)
Titration with TBAH ≥97.5 % (On dry substance)