2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methyl-2,4-pyridinediol, 4,6-Dihydroxy-2-picoline, 4-Hydroxy-6-methyl-2-pyridone, 4-Hydroxy-6-methylpyridin-2(1H)-one
384280010 384280050
ACRO384280010EA 35.1 EUR
ACRO384280010 ACRO384280050
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine 97%
2,4-Dihydroxy-6-methylpyridine
Appearance: Beige Powder
Formula: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01860849
Núm. CAS: 3749-51-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %