Valinomycin 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
385120100 385120500
ACRO385120100EA 102 EUR
ACRO385120100 ACRO385120500
Valinomycin 98%
Valinomycin
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₅₄H₉₀O₁₈N₆
MW: 1111.34 g/mol
Pto. de fusión: 190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005114
Núm. CAS: 2001-95-8
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Melting point 186 to 191°C
Solubility (50mg/ml CH2Cl2) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %