2-(Aminomethyl)phenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
298890010 298890050
ACRO298890010EA 235 EUR
ACRO298890010 ACRO298890050
2-(Aminomethyl)phenol 98%
2-(Aminomethyl)phenol
CAS No.: 932-30-9
Formula: C₇H₉NO
Pto. de fusión: 127…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00870498
Núm. CAS: 932-30-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥97.5 %