tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
337955000 337950025
ACRO337955000EA 186 EUR
ACRO337955000 ACRO337950025
tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate 95%
tert-Butyl (3R)-3-aminobutanoate
CAS No.: 158849-23-1
Formula: C₈H₁₇NO₂
Pto. Ebullición: 50 °C (,7 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798293
Núm. CAS: 158849-23-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation -21° to -27° (20°C, 589 nm) (C=1, CHCl3)