8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Hydroxyquinoline-2-carbonitrile
347640010 347640050
ACRO347640010EA 57.6 EUR
ACRO347640010 ACRO347640050
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Appearance: Yellow to brown Crystalline powder
Formula: C₁₀H₆N₂O
MW: 170.171 g/mol
Pto. de fusión: 131…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216717
Núm. CAS: 6759-78-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
GC ≥97.5 %