(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-5-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-2-one 4-methylbenzenesulphonate, (-)-L-Pyroglutamol p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid (S)-5-oxo-pyrrolidin-2-ylmethyl ester, (R)-(5-Oxopyrrolidin-2-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate
348410010 348410050 348410250
ACRO348410010EA 38 EUR
ACRO348410010 ACRO348410050 ACRO348410250
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate 95%
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate
CAS No.: 51693-17-5
Formula: C₁₂H₁₅NO₄S
MW: 269.32 g/mol
Pto. de fusión: 122…129 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00274229
Núm. CAS: 51693-17-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 129 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +8° to +9° (25 °C, 589 nm) (c=1, C2H5OH)