4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
348960050 348960250
ACRO348960050EA 193 EUR
ACRO348960050 ACRO348960250
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride 97%
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
CAS No.: 3945-69-5
Formula: C₁₀H₁₇ClN₄O₃
Pto. de fusión: 118…120 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03613550
Núm. CAS: 3945-69-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Water ≤17 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (on dry substance)