2,2-Di(tert-butylperoxy)butane 50% in aromatic free mineral spirit
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
349830100 349835000
ACRO349830100EA 20 EUR
ACRO349830100 ACRO349835000
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane 50% in aromatic free mineral spirit
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane
Appearance: Clear solution
Formula: C₁₂H₂₆O₄
Densidad: 0,805 g/cm³
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00048243
Núm. CAS: 2167-23-9
UN: 3103
ADR: 5.2,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 49 to 51 %
Color scale ≤10 APHA
Impurity ≤0.3 % Hydroperoxides (as TBHP)