4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
350660010 350660050 350660250
ACRO350660010EA 50.2 EUR
ACRO350660010 ACRO350660050 ACRO350660250
4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine 98%
4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
Appearance: Red Crystalline powder
Formula: C₆H₆ClN₃O₂
MW: 187,583 g/mol
Pto. de fusión: 189…193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427594
Núm. CAS: 67073-39-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %