Diphenhydramine hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethanamine hydrochloride, Diphenhydramine HCl, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethylamine Hydrochloride, 2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine Hydrochloride
350850250 350851000
ACRO350850250EA 46.3 EUR
ACRO350850250 ACRO350851000
Diphenhydramine hydrochloride 99%
Diphenhydramine hydrochloride
Appearance: White Adhering crystalline powder or crystals
Formula: C₁₇H₂₁NO
MW: 291,82 g/mol
Pto. de fusión: 168…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012479
Núm. CAS: 147-24-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %