Methyl-2-(3-fluorophenyl)acetate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
351090050 351090250
ACRO351090050EA 27.6 EUR
ACRO351090050 ACRO351090250
Methyl-2-(3-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl-2-(3-fluorophenyl)acetate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₉H₉FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093288
Núm. CAS: 64123-77-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %