2-Iodoxybenzoic acid estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Hydroxy-1,2-benziodoxy-3-(1h)-one-1-xoide, IBX, 2-Iodylbenzoic acid
374650100 374650500
ACRO374650100EA 253 EUR
ACRO374650100 ACRO374650500
2-Iodoxybenzoic acid estabilizado
2-Iodoxybenzoic acid
Appearance: White to off-white Powder or prills and/or agglomerates
Formula: C₇H₅IO₄
MW: 280.02 g/mol
Pto. de fusión: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02912492
Núm. CAS: 61717-82-6
UN: 1759
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder or crystals
Titration Iodometric 39 to 50 % as 2-Iodoxybenzoic acid
Identification HPLC (2-Iodoxybenzoic acid, 2-Iodosobenzoic acid, Isophthalic acid, Benzoic acid)