Dimethyl aminomalonate hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethyl 2-aminomalonate hydrochloride
374970050 374970250
ACRO374970050EA 97.8 EUR
ACRO374970050 ACRO374970250
Dimethyl aminomalonate hydrochloride 97%
Dimethyl aminomalonate hydrochloride
Appearance: Light yellow Crystalline powder or crystals
Formula: C₅H₁₀ClNO₄
MW: 183.588 g/mol
Pto. de fusión: 155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038880
Núm. CAS: 16115-80-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %