5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid 95+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
375540010 375540050
ACRO375540010EA 56.1 EUR
ACRO375540010 ACRO375540050
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid 95+%
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid
CAS No.: 41019-45-8
Formula: C₁₁H₇ClO₃
Pto. de fusión: 198…201 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216587
Núm. CAS: 41019-45-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95.0 %