Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
351600250 351601000
ACRO351600250EA 113 EUR
ACRO351600250 ACRO351601000
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99%
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate
CAS No.: 81927-55-1
Formula: C₉H₈Cl₃NO
Pto. Ebullición: 109…113 °C (,5 mmHg)
Densidad: 1,359 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000805
Núm. CAS: 81927-55-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5435 to 1.5455 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %