5,5'-Methylenedisalicylic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
351730050 351730250
ACRO351730050EA 40.2 EUR
ACRO351730050 ACRO351730250
5,5'-Methylenedisalicylic acid 95%
5,5'-Methylenedisalicylic acid
Appearance: Cream Powder
Formula: C₁₅H₁₂O₆
Pto. de fusión: 235…242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016506
Núm. CAS: 122-25-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 241 °C
Titration with NaOH ≥94 %