Isosorbide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
D-Isosorbide, (3R,3aR,6S,6aR)-Hexahydrofuro[3,2-b]furan-3,6-diol
351910050
351911000
351915000
ACRO351910050EA
29
EUR
ACRO351910050
ACRO351911000
ACRO351915000
Isosorbide 98%
Isosorbide
Formula:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,14 g/mol Pto. de fusión: 56…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064827 Núm. CAS: 652-67-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to yellow to beige Crystals or crystalline solid or mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 62 °C |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O) |