TentaGel® MB-Br
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
354480010 354480050
ACRO354480010EA 84.1 EUR
ACRO354480010 ACRO354480050
TentaGel® MB-Br
TentaGel® MB-Br
CAS No.:
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00217898
Núm. CAS: 73342-17-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Particle size 140 to 170 µm
Loading 0.4 to 0.6 mmol/g