Phorbol-12-myristate-13-acetate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
356150010 356150050
ACRO356150010EA 118 EUR
ACRO356150010 ACRO356150050
Phorbol-12-myristate-13-acetate 97%
Phorbol-12-myristate-13-acetate
CAS No.: 16561-29-8
Formula: C₃₆H₅₆O₈
Pto. de fusión: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036736
Núm. CAS: 16561-29-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to light yellow Film or foam
HPLC ≥96.0 %