N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
376570010 376570050 376570250
ACRO376570010EA 45 EUR
ACRO376570010 ACRO376570050 ACRO376570250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid
CAS No.: 57294-38-9
Formula: C₉H₁₇NO₄
Pto. Ebullición: 78…82 °C (,2 mmHg)
Pto. de fusión: 55 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037313
Núm. CAS: 57294-38-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 60 °C
TLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %